Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4711300
OXOIR4711300EA 0 EUR InStock
OXOIR4711300
Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial.
  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1 ml inoculum
  • 10 tests/reconstituted vial
  • 100 tests/kit
  • Ready for rehydration
  • For use in quality control procedures
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité