L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R4711601
OXOIR4711601EA 783 EUR InStock
OXOIR4711601
Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial.
  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1 ml inoculum
  • Ready for rehydration
  • For use in quality control procedures
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Candida albicans ATCC™ 2091™ 100 Tests OXOIR4711601
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..