Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4711700
OXOIR4711700EA 0 EUR InStock
OXOIR4711700
Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC™ 19404™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial.
  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1 ml inoculum
  • Ready for rehydration
  • For use in quality control procedures
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité