L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
R4716500
OXOIR4716500EA 783 EUR InStock
OXOIR4716500
Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial ready for rehydration and use in quality control procedures.
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité