Quanti-Cult Plus™ Serratia marcescens ATCC™ 8100™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4718001
OXOIR4718001EA 0 EUR InStock
OXOIR4718001
Quanti-Cult Plus™ Serratia marcescens ATCC™ 8100™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Serratia marcescens ATCC™ 8100™ is supplied as a film of preserved microorganisms inside the cap on a plastic vial.
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité