Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica sv Choler ATCC™ 10708™
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
R4719001
OXOIR4719001EA 0 EUR InStock
OXOIR4719001
Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica sv Choler ATCC™ 10708™
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC™ 10708™ is supplied as a film of preserved microorganisms on inside of cap on a plastic vial ready for rehydration and use in quality control procedures.
Conditionnement: Includes 10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité