Urée 40% en solution aqueuse
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
SR0020K
OXOISR0020KEA 60.2 EUR InStock
OXOISR0020K
Urée 40% en solution aqueuse
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité