2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 0,125% en solution aqueuse
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Synonyms: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
SR0148A
OXOISR0148AEA 88.7 EUR InStock
OXOISR0148A
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 0,125% en solution aqueuse
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité