X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) kit de coloration
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
GX10003
OZBIGX10003EA 199.16 EUR InStock
OZBIGX10003
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) kit de coloration
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal staining kit allows to visualise ß-gal expression through hydrolysis of the X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indoyl-beta-D-Galactopyranoside) substrate yielding blue precipitates.
  • Convenient for all LacZ transfection assays
  • Suitable for cultured cells and tissues
  • Complete kit provided with substrate and buffers
  • Economical
LacZ is one of the most frequently reporter gene used in transfection experiments. The LacZ encoded protein (beta-galactosidase, beta-Gal), is very stable, resistant to proteolytic degradation and easily tested.
Information de livraison: Kit contains fixing buffer (125 ml), 10X PBS (75 ml), staining buffer (125 ml) and 25X stock solution of X-Gal (4 ml).
Attention: Store at +4 °C except 25X stock solution of X-Gal –20 °C.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité