Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FITC)
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
IGG0100
OZBIIGG0100EA 107.5 EUR InStock
OZBIIGG0100
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
Immunoglobulin (IgG) from goat serum has been labelled with the fluorescein isothiocyanate dye to produce a green-emitting antibody with a high fluorophore-to-protein ratio. The resulting antibody can be used as a positive control for intracellular antibody delivery with Ab-DeliverIN reagent.
Absorption maximum: 492 nm
Emission maximum: 520 nm
Extinction coefficient: 75000 M⁻¹cm⁻¹
Quantum yield: 0,79
Type: Control
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité