R-Phycoerythrin
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
PHY0100
OZBIPHY0100EA 107.5 EUR InStock
OZBIPHY0100
R-Phycoerythrin
Protéines et Peptides
It is a naturally fluorescent protein from algae and is composed of a 240 kD protein covalently linked to a number of fluorophores called phycobilins. Its exceptional fluorescence characteristics make it a perfect positive control for intracellular protein delivery using OZ Biosciences Pro-DeliverIN reagent. R-phycoerythrin is provided at a 100 μg/ml concentration in DPBS pH 7,4.
  • Absorption maximum: 498/565 nm
  • Emission maximum: 573 nm
  • Extinction coefficient: 1,96×10⁶ M⁻¹ cm⁻¹
  • Quantum yield - 0,84
Store at +4 °C and protect from the light.
Application: Transfection control
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité