Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium persulfate (APS), en poudre

Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

P011-B
P011-BEA 61.8 EUR InStock
P011-B
Ammonium persulfate (APS), en poudre
Ammonium peroxodisulphate (APS)


Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité