di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P103-43EA 0 EUR InStock
P103-43
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, Macron Fine Chemicals™
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité