tri-Sodium citrate dihydraté, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P105-38EA 0 EUR InStock
P105-38
tri-Sodium citrate dihydraté, Macron Fine Chemicals™
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=8e6cfe63fb27a52534c8a32ee8df672bac1e29b1&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité