Acide L(+)-tartrique Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
P107-33EA 0 EUR InStock
P107-33
Acide L(+)-tartrique Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ATTEINDRE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité