Sodium dihydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P108-42EA 0 EUR InStock
P108-42
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité