Magnésium oxyde Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P119-33EA 56.31 EUR InStock
P119-33
Magnésium oxyde Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité