Sodium thiosulfate pentahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P121-33EA 41.52 EUR InStock
P121-33
Sodium thiosulfate pentahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité