Urée Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P123-38EA 1632.18 EUR InStock
P123-38
Urée Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité