Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor
P124-38EA 0 EUR InStock
P124-38
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité