Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P132-38EA 0 EUR InStock
P132-38
Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité