Sigma Pseudo™ narcotic scent LSD formulation, powder, Supelco®
Fournisseur: Merck
P1334-100G
P1334-100GEA 56.6 EUR InStock
P1334-100G
Sigma Pseudo™ narcotic scent LSD formulation, powder, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of LSD.
Attention: Storage temperature: −20 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité