Propanediol-1,2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P148-33EA 64.83 EUR InStock
P148-33 P148-38
Propanediol-1,2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=07c90df1cfb1a1c1cf53851d5098f6f5c70d7cad&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité