Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥85% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3750-25G
P3750-25GEA 189 EUR InStock
P3750-25G
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥85% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique)
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
  • Pararosaniline hydrochloride has been used
  • To prepare Schiff reagent
  • To stain cow endometrial cytology samples
  • To counterstain Prussian blue sections of mice brains
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃
Point de fusion: 268...270 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001657
Numéro CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59ecad00ecf322578b3f04842315224baf4703cf&vid=165db8ba04dada34cd63818761458002c4ddf16f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green to Very Dark Green
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Solubility (Turbidity)
Clear to Opaque
c = 1 mg/ml; Ethanol
Conforms
59.9 - 81.0 % Conforms
11.0 - 14.9 % Carbon
543 - 549 nm Nitrogen
≥80000 Wavelength
c = 0.003 g/L; 50% Ethanol
286 - 292 nm Extinction Coefficient
≥17000 Wavelength
≥85% Extinction Coefficient
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité