Phloxine B, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Phloxine B, Eosin S extra bluish, Eosine Blue, Sodium 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), CI 45410, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein, Acid Red 92, Cyanosine, Phloxine
P4030-25G
P4030-25GEA 335 EUR InStock
P4030-25G
Phloxine B, Sigma-Aldrich®
Phloxin B
Phloxine B has been used as a component of yeast extract peptone dextrose (YEPD) to grow Schizosaccharomyces pombe.
Formule: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829,6344 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070627
Numéro CAS: 18472-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0673ba109663b2e27c5b7834c380d6c9e1a3df1&vid=d81516e64843aa97474265d8bc3833093e8747b5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité