Propidium iodure solution 1,0 mg/ml dans l'eau
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4864-10ML
P4864-10MLEA 139 EUR InStock
P4864-10ML
Propidium iodure solution 1,0 mg/ml dans l'eau
Propidium iodure
Membrane impermeant, phenanthridinium intercalator dye excited by mercury or xenon-arc lamps or argon-ion laser. Suitable for use in fluorescence microscopy, confocal laser scanning microscopy, flow cytometry, and fluorometry. Used as a nuclear counterstain.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8d25c193d13c9581848ebf6ad64efd2c853bada&vid=adcc70f85e90fe9546eb4c24bbf1af34c27f6913&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Faint Orange to Very Dark Orange and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance (Form), 1.0 mg/mL, H₂O (Solution) Liquid
Purity (HPLC) ≥94%
Extinction Coefficient, 491 to 495 nm in phosphate buffer, pH 7 5400 - 6400
Wavelength 491 - 495 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité