PDAM, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
P6863-25MG
P6863-25MGEA 624 EUR InStock
P6863-25MG
PDAM, Sigma-Aldrich®
PDAM
Fluorescent diazoalkane useful as an HPLC derivatization reagent for carboxylic acid detection with better detection limit parameters and greater chemical stability than the commonly used 9-anthryldiazomethane.
Formule: C₁₇HN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467268
Numéro CAS: 78377-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc707a123c83333ebc87df7760af7a3923403b3&vid=c6caf7f1d7c0c6927e61a90d98fa12803119dda0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité