Chlorure de 3,6-bis(diéthylamino)xanthylium ≥30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: 3,6-Bis(diethylamino)xanthylium chloride, CI 45010
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6892-25G
P6892-25GEA 442 EUR InStock
P6892-25G
Chlorure de 3,6-bis(diéthylamino)xanthylium ≥30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3,6-bis(diéthylamino)xanthylium
Pyronin B is a chromogenic reagent, and is optimal for myeloperoxidase staining, which is useful in cytomorphological diagnosis and also in leukaemia categorisation.
Formule: C₄₂H₅₄N₄O₂·2FeCl₄
MW: 1042,22 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD03701356
Numéro CAS: 2150-48-3
EINECS: 218-429-9
Merck Index: 12,08189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8078c8caec2053c936364b725885111e92b90f04&vid=429dfc8f3dec281b8e7c7eab954af491ecc2da3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Green
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Solubility (Colour)
Dark Red to Purple; c = 1mg/ml, H2O
Conforms to Requirements
Dye Content ≥ 30.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité