Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipérazine hexahydraté, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Piperazine hydrate

P7003-1KG
P7003-1KGEA 178 EUR InStock
P7003-1KG
Pipérazine hexahydraté, Supelco®
Pipérazine hexahydraté


Formule: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…45 °C
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149389
Numéro CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
ONU: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité