Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet de catechol indicateur, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

P7884-5G P7884-10G
SAFSP7884-5GEA 59.4 EUR InStock
SAFSP7884-5G P7884-10G
Violet de catechol indicateur, Sigma-Aldrich®
Violet de catechol
Pyrocatechol Violet (PV) is a sulfone phthalein dye. It chelates metal ions. The metal-PV complex is bluish-violet in colour.

  • Complexometric indicator
  • Pyrocatechol Violet has been used in the formation of dye-metal complexes
  • It has also been used to determine Cu²⁺ chelating activity


Formule: C₁₉H₁₄O₇S
Point de fusion: 185 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00005868
Numéro CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06602426615c86a927ad7e90a851130ceed633f2&vid=d5f7e466702b450a34f0bd56c256049c825b0de4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
1H NMR Spectrum Conforms to Structure
Solubility (Colour), c = 10 mg/10 ml; Water Faint Brown to Brown and Faint Red to Dark Red
Suitability, Suitable for use as an indicator for EDTA titrations Suitable
Suitability, Suitable for use as a pH indicator Suitable

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité