Streptavidin, Cy3®
Fournisseur: Cytiva
PA43001
PA43001EA 240 EUR InStock
PA43001
Streptavidin, Cy3®
Protéines et Peptides
Streptavidin-fluor conjugates suitable for use in the fluorescent analysis of biotinylated samples.
  • Streptavidin conjugated to a range of fluorescent dyes for use in in situ hybridisation and flow cytometry
  • High specificity reagents
This product is supplied as a lyophilized solid in phosphate-buffered saline (0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) bovine serum albumin and 0.1% (w/v) sodium azide. Reconstitute with 1.0 ml of deionized water, dispense into suitable aliquots and freeze. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité