Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mouse IgG Goat Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Cytiva
PA45009
PA45009EA 348 EUR InStock
PA45009
Anti-Mouse IgG Goat Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ECL Plex Cy2-, Cy3-, and Cy5-conjugated Antibodies are part of an optimized system for quantitative analysis using fluorescent Western blotting.

  • Soluble in cold water and hot water

ECL Plex Western Blotting System is optimized for single protein detection as well as multiplex protein detection using ECL Plex CyDye-Conjugated Secondary Antibodies and Hybond-LFP (low-fluorescent PVDF membrane) or Hybond ECL (nitrocellulose membrane). The optimized antibodies show high sensitivity, a very good dynamic range and low or no cross-reactivity. CyDye technology is dependable, reliable, and ensures accurate quantitation. The system is optimized on the Typhoon 9410 Scanner but is compatible with many fluorescent laser scanners and CCD cameras. Products listed below are optimized for use with ECL Plex Western Blotting System:
• ECL Plex CyDye-conjugated antibodies: A43009, PA43010, PA45009, PA45010, PA45011, PA45012
• Hybond ECL: RPN2020D, RPN78D, RPN203D, and RPN3032D
• Hybond-LFP: RPN2020LFP, RPN2020LFP3, RPN1416LFP, and RPN303LFP
• ECL Plex fluorescent rainbow markers: RPN850 and RPN85
• Blocking buffer: RPN412
• ECL Plex combination packs: RPN998 and RPN999

ECL Plex Western Blotting System is optimized for single protein detection as well as multiplex protein detection using ECL Plex CyDye-Conjugated Secondary Antibodies and Hybond-LFP (low-fluorescent PVDF membrane) or Hybond ECL (nitrocellulose membrane). The optimized antibodies show high sensitivity, a very good dynamic range and low or no cross-reactivity. CyDye technology is dependable, reliable, and ensures accurate quantitation. The system is optimized on the Typhoon 9410 Scanner but is compatible with many fluorescent laser scanners and CCD cameras.

Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité