Venting Screw N
Fournisseur: Anton Paar
104284
PAAR104284EA 49.7 EUR InStock
PAAR104284
Venting Screw N
Fixations Accouplements
Screw for safe and convenient closing and venting of pressure vessels NXF100 and NXQ80. Consists of a PEEK body with PTFE-TFM sealing bolt.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité