Hastelloy C-276 Polarimeter Tube
Fournisseur: Anton Paar
109920
PAAR109920EA 5380 EUR InStock
PAAR109920
Hastelloy C-276 Polarimeter Tube
Polarimètres
Hastelloy sample cell (polarimeter tube) 100 mm with wireless Toolmaster function which transfers temperature and path length to the MCP 150.
Filling volume approximately 2 ml. Connection to a syringe through Luer filling ports. Suitable for use with Anton Paar polarimeter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité