Chariot pour outils
Fournisseur: Palbam
CT0702
PALBCT0702EA 5240 EUR InStock
PALBCT0702
Chariot pour outils
Chariots
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • 5 tiroirs entièrement extensibles
  • Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
  • Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
  • Roulettes avec freins pour salles propres
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité