Cleanroom Cubby Racks
Fournisseur: Palbam
GC1302
PALBGC1302EA 0 EUR InStock
PALBGC1302
Cleanroom Cubby Racks
Mobilier Portemanteaux
Cleanroom cubby racks.
  • Stainless steel 304L
  • Electro-polished
  • On leveler feet
  • With lip at front
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité