Modular gowning bench
Fournisseur: Palbam
MOD-BENCH-A
PALBMOD-BENCH-AEA 0 EUR InStock
PALBMOD-BENCH-A
Modular gowning bench
Mobilier Bancs pour vestiaires
The modular gowning bench is an ideal for seating and 'gowning up' in the gown area and allows a flexible design to exactly fit every gown area.
  • Made of stainless steel 304L with electro-polished finish
  • The seating module reduces the number of legs attached to the floor, making the cleaning process easy and the layout flexible
  • A variety of units in various dimensions can be attached in different ways to provide a custom made seating module
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité