Rouge de phénol
Fournisseur: Palintest
PM130
PALIPM130EA 26.7 EUR InStock
PALIPM130
Rouge de phénol
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité