Porte-filtre à membrane sous vide
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7563EA 1130 EUR InStock
516-7563 516-8921 514-4000
Porte-filtre à membrane sous vide
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En verre borosilicaté, pince en aluminium.
Idéaux pour la filtration par le vide des liquides et le dégazage des solvants pour HPLC et de la phase mobile. À graduations.
Surface de culture : 9,6 cm².
* Avec base de support pour bouchon, sans flacon.
Information de livraison: Entonnoir de filtration avec base de support pour bouchon n°8 (514-4000) ; unité de filtration avec support pour capillaire latéral NS 40/35, avec flacon (516-8921).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité