AcroPrep™ 24-Well Receiver Plate
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
97028
PALL97028EA 237 EUR InStock
PALL97028
AcroPrep™ 24-Well Receiver Plate
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Width: 168 mm
Depth: 168 mm
Weight: 70 mm
  • Temperature: Room temperature
  • No shelf life
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
24-well receiver plate 16 PALL97028
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité