Chaussures VARGAS en cuir noir S3 SRC, basse mixte, fermeture par lacets, doublure quartier 100% polyamide, première de propreté amovible complète textile + mousse, semelle polyuréthane double densité, embout acier 200 joules, insert anti perforation 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: PARADE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chaussures VARGAS en cuir noir S3 SRC, basse mixte, fermeture par lacets, doublure quartier 100% polyamide, première de propreté amovible complète textile + mousse, semelle polyuréthane double densité, embout acier 200 joules, insert anti perforation 1 * 1 PAIRE PARAVARGAS1834/48 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou