Chaussure basse de sécurité VISTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 45 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: PARADE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chaussure basse de sécurité VISTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 45 1 * 1 PAIRE PARAVISTA7854/45 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou