Chaussure haute de sécurité VOLTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P, embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 36 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: PARADE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chaussure haute de sécurité VOLTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P, embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 36 1 * 1 PAIRE PARAVOLTA7854/36 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou