Human plasma, hepatitis C virus (HCV)
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
PB006C-1-HCV
PB006C-1-HCVEA 0 EUR InStock
PB006C-1-HCV
Human plasma, hepatitis C virus (HCV)
Plasma
Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of hepatitis C virus (HCV). Collected from IRB-consented donors diagnosed with HCV.
Storage: Store at −80 °C.
Attention: Intended for only research use and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plasma, hepatitis C virus (HCV), cryopreserved 2 mL PB006C-1-HCV
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité