Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Human neutrophils from peripheral blood

Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions

PB011C-1 PB011C-2
PB011C-1EA 0 EUR InStock
PB011C-1 PB011C-2
Human neutrophils from peripheral blood
Cellules
Neutrophils are derived from a dextran red cell sedimented population of cells. Following red cell sedimentation, granulocytes are separated using a density gradient and red cell lysis. Cells are then purified through the use of indirect selection.

  • Cryopreserved in CryoStor® CS10 media
  • Purity of >90% by flow cytometry
  • Test negative for Hepatitis B, Hepatitis C, HIV 1/2, HTLV-I/II, HIV-1/HCV/HBV nucleic acid, WNV nucleic acid, Trypanasoma cruzi and Syphilis

Neutrophils are the most abundant type of white blood cells and form an essential part of the innate immune system. Neutrophils are one of the first-responders of inflammatory cells arriving to the site of injury within minutes of trauma. The mature neutrophil lives only a few hours or perhaps a little longer after migrating to the tissues. A large number of neutrophils are held in reserve in the bone marrow to accommodate for their short life span.

Storage: Either prepare cells for long term storage in liquid nitrogen vapor phase or thaw for use. Storage in liquid phase nitrogen is NOT recommended. Short term storage of cells (less than 2 weeks) at −80 °C is acceptable, but should be minimised to ensure maximum stability. Once thawed, samples must be used immediately.

Attention: Intended for research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.


Commander maintenant

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Format de cellule Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Peripheral blood neutrophils, 10×106 cells Cryopreserved 10 Mou PB011C-1
Peripheral blood neutrophils, 25×106 cells Cryopreserved 25 Mou PB011C-2

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..