Anti-NF-kappa B (p65, RelA) (Ab-2) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
PC138-100
PC138-100EA 875 EUR InStock
PC138-100
Anti-NF-kappa B (p65, RelA) (Ab-2) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NF-kappa B (p65, RelA) (Ab-2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité