Anti-NPY Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
PC223L-100
PC223L-100EA 719 EUR InStock
PC223L-100
Anti-NPY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPY (neuropeptide Y)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité