Anti-AVP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
PC234L-100
PC234L-100EA 786 EUR InStock
PC234L-100
Anti-AVP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AVP (arginine vasopressin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité