UHP nitrogen generator, NG5000A
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
10-1295
PEAK10-1295EA 13230 EUR InStock
PEAK10-1295
UHP nitrogen generator, NG5000A
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
The NG5000(A) delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC, DSC, DMA and other applications. The NG5000(A) comes with an internal compressor for laboratories without an external source of gas.
  • Suitable for applications such as GC, DSC, DMA
  • Suitable for applications requiring ultra high purity
  • Available with or without an external compressor
  • Contains self-regenerating Carbon Molecular Sieve column
  • Gas is supplied on demand so generator works to your schedule
  • 1
More Product Information
Collapse All
Type Débit l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
UHP NG5000A 5 l/min 432×406×1222 mm 1 PEAK10-1295
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité