Nitrogen generator, Solaris XE
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
3300671
PEAK3300671EA 12270 EUR InStock
PEAK3300671
Nitrogen generator, Solaris XE
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
Solaris XE 35 generator has been engineered using membrane technology to meet the gas delivery requirements for labs using LC-MS or multiple lower flow nitrogen instruments such as ELSDs or Compact Mass Spectrometers.
  • Compact, stackable* system maximising the use of valuable laboratory floor or bench space
  • Variable outlet flow, pressure and purity
  • Manufactured and tested to highest spec in UK, CE/FCC certified
  • Safer and more convenient than pressurized cylinders, dewars or bulk storage
  • Colour indicative LED lighting for easy status awareness
  • 1 year on-site
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité